Merck
SY3H3D67FB48
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.01
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/42716.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/42716.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)