Merck
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.08
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)