Merck
SY3H3D67E649
Synthonix Corporation
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
223.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H
InChI key
ZNFFJDNCDHKHEJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58056.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58056.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)