Merck
SY3H3D67E536
Synthonix Corporation
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
InChI key
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/50950.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50950.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)