Merck
SY3H3D67D999
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.13
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54669.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54669.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)