Merck
SY3H3D67D82B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.61
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NYURFOITSAPYLU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://synthonix.com/51603.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51603.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)