Merck
SY3H3D67D381
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
183.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-13-8(12)5-4-9-7(11)3-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/49350.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49350.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)