Merck
SY3H3D67D192
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydrazinyl-3-oxopropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
146.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 3-hydrazino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-10-5(9)3-4(8)7-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
HCPOCMMGKBZWSJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/40373.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40373.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)