Merck
SY3H3D67CBE7
Synthonix Corporation
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
184.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,8-dimethyl-4,6-nonanedione
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(2)5-10(12)7-11(13)6-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
GJMUCDMIIVSROW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55089.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55089.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)