Merck
SY3H3D67BAB3
Synthonix Corporation
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI key
ZPTBUEKFZSYXBD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Product Link
https://synthonix.com/42222.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42222.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)