Merck
SY3H3D67B9E6
Synthonix Corporation
4,5-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
305.88
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4,5-dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HBr2F3N2/c6-2-3(5(8,9)10)11-1-12-4(2)7/h1H
InChI key
NLCUCCQCFKEKSF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41279.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41279.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)