Merck
SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
130.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40746.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)