Merck
SY3H3D67B963
Synthonix Corporation
1,3-Dimethoxypropan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
118.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,3-dimethoxyacetone
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-3-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
SZVHDRLVQJXQBT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40391.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40391.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)