Merck
SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.58
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47821.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)