Merck
SY3H3D67A2D7
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
220.01
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H
InChI 密鑰
OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44161.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44161.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)