Merck
SY3H3D679DDA
Synthonix Corporation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
274.33
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
calcium bis(3-hydroxy-3-methylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
儲存溫度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/39647.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39647.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)