Merck
SY3H3D677B53
Synthonix Corporation
6-Bromophthalazine-1,4-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
241.04
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-bromophthalazine-1,4-diol
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)
InChI 密鑰
UFWQSROUAIPXQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47568.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47568.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)