Merck
SY3H3D6779FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.5
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-2-4(8)5(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
QXHFCTQXBMGLQY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to dark brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45874.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45874.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)