Merck
SY3H3D6779BF
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
UOSBHJFKMGLWGX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45571.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45571.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)