Merck
SY3H3D67752A
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
ZVDFTBJXUXQPAU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to yellow solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/44955.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44955.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)