Merck
SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.91
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44193.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)