Merck
SY3H3D6758DF
Synthonix Corporation
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-4-bromobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
InChI key
ZZVUOSVSPAPBEJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/45469.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45469.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)