Merck
SY3H3D675883
Synthonix Corporation
4-Amino-2-bromobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-amino-2-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44740.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44740.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)