Merck
SY3H3249F605
Synthonix Corporation
(1,1-Dimethylethyl)[(5-iodopentyl)oxy]dimethylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
328.31
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl[(5-iodopentyl)oxy]dimethylsilane
Inchi Code
1S/C11H25IOSi/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
BLWAIPMPRTUOSB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/8485.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8485.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)