Merck
SY3H3249F210
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
RXVJMXCAYIZVKM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25850.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25850.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)