Merck
SY3H3249F131
Synthonix Corporation
3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
208
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3Cl2N3O2/c6-2-3(7)10-4(8)1(9-2)5(11)12/h(H2,8,10)(H,11,12)
InChI key
UFOUSHWZVOIJKK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39058.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39058.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)