Merck
SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
131.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38454.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/38454.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)