Merck
SY3H3249F0ED
Synthonix Corporation
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
152.58
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-amino-2-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
VVDIMAMYKUTSCL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38239.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38239.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)