Merck
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)