Merck
SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/36669.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)