Merck
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)