Merck
SY3H3099510B
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-methylthiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.05
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IIMLZWMRQNCPTM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5072.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5072.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)