Merck
SY3H304528BA
Synthonix Corporation
5-Bromoquinoline-8-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-3-7(6-12)10-8(9)2-1-5-13-10/h1-5H
InChI key
DAYKHFAZOORREQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/32090.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32090.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)