Merck
SY3H30324DB6
Synthonix Corporation
Tributyl(2-methoxyethynyl)stannane tech grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
345.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tributyl(methoxyethynyl)stannane
Inchi Code
1S/3C4H9.C3H3O.Sn/c4*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;2H3;
InChI key
YSJYWUMTKCDPSN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
50-60%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/9921.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9921.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)