Merck
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
InChI 密鑰
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)