Merck
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
104.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
InChI key
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)