Merck
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29723.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)