Merck
SY3466077616
Synthonix Corporation
1-(2-Hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2-hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-4-9-5-6-11(13)10(7-9)8(2)12/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QLTTUEFVOAUBSH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/27974.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27974.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)