Merck
SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI 密鑰
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18818.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)