Merck
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.22
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI 密鑰
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)