Merck
SY3432448973
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
217.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H3
InChI key
XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14042.html
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14042.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)