Merck
SY3432448502
Synthonix Corporation
2-Benzyloxycyclobutanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(benzyloxy)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-10-6-7-11(10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI key
HRPGUVFWKDCSSX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13430.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13430.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)