Merck
SY3428348656
Synthonix Corporation
Ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-13-9(11)8-7-10(8)3-5-12-6-4-10/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
YMFHJKPSMOGHHD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11553.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11553.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)