Merck
SY3428348200
Synthonix Corporation
Methyl 3,3-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 3,3-dimethylcyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CHNSELMPFKJRDN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/10532.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10532.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)