Merck
SY3428348087
Synthonix Corporation
trans-3-Hydroxy-4-methylpiperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3S,4R)-4-methyl-3-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-7-4-6(5)8;/h5-8H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI key
GZSCYLJBBWUCBZ-KGZKBUQUSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11699.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11699.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)