Merck
SY3428347927
Synthonix Corporation
tert-Butyl ethyl oxalate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
174.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-tert-butyl 2-ethyl oxalate
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5-11-6(9)7(10)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZFGBGKKWENABEC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/12156.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12156.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)