Merck
SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
229.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10202.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)