Merck
SY3428347588
Synthonix Corporation
2-Cyanopyrimidine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
149.11
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3N3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
GZCITSSHGGYVFC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11341.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11341.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)