Merck
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
InChI key
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)