Merck
SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
223.46
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChI 密鑰
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8154.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)